Tlačiť
3-Phenyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR9451-1G OR9451-5G OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9451-1G APOSOR9451-5G APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈N₂
Teplota varu: 314 °C
Teplota tavenia: 75…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159654
Číslo CAS: 2458-26-6