Tlačiť
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR944886-1G OR944886-5G
APOSOR944886-1GEA 332.93 EUR
APOSOR944886-1G APOSOR944886-5G
5-Formyl-2-methylbenzonitrile 97%
5-Formyl-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12197728
Číslo CAS: 27613-36-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III