Tlačiť
2-Pyridinethiol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyridine-2-thiol, 2-Mercaptopyridine
OR9448-100G OR9448-25G OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA 89.73 EUR
APOSOR9448-100G APOSOR9448-25G APOSOR9448-5G
2-Pyridinethiol
2-Pyridinethiol
Vzorec: C₅H₅NS
Mw: 111.17
Teplota varu: 259
Teplota tavenia: 127…130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006285
Číslo CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9