Tlačiť
2-Chloropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9447-100G OR9447-500G
APOSOR9447-100GEA 126.35 EUR
APOSOR9447-100G APOSOR9447-500G
2-Chloropyridine
2-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
Teplota varu: 166 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006228
Číslo CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
OSN: 2822
ADR: 6.1,II