Tlačiť
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine, tert-Butyl (R)-1-aminopropan-2-ylcarbamate
OR943505-1G OR943505-500MG
APOSOR943505-1GEA 745.84 EUR
APOSOR943505-1G APOSOR943505-500MG
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Mw: 174.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11112229
Číslo CAS: 100927-10-4