Tlačiť
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR943285-1G OR943285-250MG
APOSOR943285-1GEA 879.26 EUR
APOSOR943285-1G APOSOR943285-250MG
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl allyl(prop-2-yn-1-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Mw: 195.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18432512
Číslo CAS: 147528-20-9