Tlačiť
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR942676-1G OR942676-250MG
APOSOR942676-1GEA 720.61 EUR
APOSOR942676-1G APOSOR942676-250MG
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-N-methylpyrazin-2-amine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Mw: 188.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 446286-92-6