Tlačiť
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-amine
OR942168-1G OR942168-250MG
APOSOR942168-1GEA 215.9 EUR
APOSOR942168-1G APOSOR942168-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine 95%
1-Methyl-1H-benzimidazol-6-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Mw: 147.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09764050
Číslo CAS: 26530-93-8