Tlačiť
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
OR941735-10G OR941735-1G OR941735-5G
APOSOR941735-10GEA 73 EUR
APOSOR941735-10G APOSOR941735-1G APOSOR941735-5G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₈N₂O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20547768
Číslo CAS: 179688-52-9