Tlačiť
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR941476-1G OR941476-25G OR941476-5G
APOSOR941476-1GEA 66.59 EUR
APOSOR941476-1G APOSOR941476-25G APOSOR941476-5G
Diethyl 2-oxobutanedioate 95%
Diethyl 2-oxobutanedioate
Vzorec: C₈H₁₂O₅
Teplota varu: 87 °C
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00511083
Číslo CAS: 108-56-5