Tlačiť
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR940693-1G OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA 72.9 EUR
APOSOR940693-1G APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₃
Mw: 164.1200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234257
Číslo CAS: 28177-79-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III