Tlačiť
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 157.82 EUR
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₂BrNO₃S
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06003173
Číslo CAS: 717892-29-0