Tlačiť
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 158.04 EUR
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Vzorec: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08056376
Číslo CAS: 871269-15-7