Tlačiť
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9401-1G OR9401-5G OR9401-25G
APOSOR9401-1GEA 129.56 EUR
APOSOR9401-1G APOSOR9401-5G APOSOR9401-25G
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₀BrNO₃S
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06808832
Číslo CAS: 871269-17-9