Tlačiť
7-Amino-4-methylcoumarin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Teplota tavenia: 223…226 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006868
Číslo CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8