Tlačiť
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(Thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
OR939957-1G OR939957-250MG OR939957-500MG
APOSOR939957-1GEA 382.27 EUR
APOSOR939957-1G APOSOR939957-250MG APOSOR939957-500MG
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
1-Thien-2-ylpropan-1-amine
Vzorec: C₇H₁₁NS
Mw: 141.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09040987
Číslo CAS: 6315-55-5