Tlačiť
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N,N,N-Trimethyl-1,1-bis(1-methylethoxy)amine, 1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 239.07 EUR
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
Vzorec: C₉H₂₁NO₂
Teplota varu: 79…80 °C
Hustota: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008879
Číslo CAS: 18503-89-4
OSN: 1993
ADR: 3,III