Tlačiť
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-(N,N-Diethylsulphamoyl)-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Diethylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 348.98 EUR
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₁H₁₈BNO₄S
Mw: 271.14 g/mol
Teplota tavenia: 146…152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08056356
Číslo CAS: 871329-80-5