Tlačiť
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 102.94 EUR
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Mw: 196.2
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060351
Číslo CAS: 90-53-9