Tlačiť
Methyl (trimethylsilyl)acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (Trimethylsilyl)acetic acid methyl ester
OR939403-25G OR939403-5G
APOSOR939403-25GEA 270.38 EUR
APOSOR939403-25G APOSOR939403-5G
Methyl (trimethylsilyl)acetate 95%
Methyl (trimethylsilyl)acetate
Vzorec: C₆H₁₄O₂Si
Mw: 146.26
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2916-76-9