Tlačiť
6-Bromocaproic acid 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Bromohexanoic acid
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 29.8 EUR
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
6-Bromocaproic acid 98+%
6-Bromocaproic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Mw: 195.06
Teplota varu: 165…170 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 32…35 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004422
Číslo CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
OSN: 3261
ADR: 8 II