Tlačiť
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR939031-1G OR939031-250MG OR939031-500MG
APOSOR939031-1GEA 555.18 EUR
APOSOR939031-1G APOSOR939031-250MG APOSOR939031-500MG
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
2-Isopropoxybenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156986
Číslo CAS: 63635-26-7