Tlačiť
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 64.98 EUR
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
2-(Methylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Teplota varu: 141…143 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00196822
Číslo CAS: 7022-45-9