Tlačiť
Methyl (methylthio)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Methylthio)acetic methyl ester
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 315.68 EUR
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
Methyl (methylthio)acetate
Methyl (methylthio)acetate
Vzorec: C₄H₈O₂S
Teplota varu: 49…51 °C/12mmHg
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039809
Číslo CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
OSN: 3272
ADR: 3,III