Tlačiť
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-Methyl 3-bromo-2-methylpropanoate, Methyl (R)-(+)-3-Bromo-2-methylpropionate, (R)-(+)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, (R)-(+)-3-Bromo-2-Methylpropionic Acid Methyl Ester
OR938686-1G OR938686-5G
APOSOR938686-1GEA 243.94 EUR
APOSOR938686-1G APOSOR938686-5G
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Mw: 181.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010639
Číslo CAS: 110556-33-7