Tlačiť
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 31.57 EUR
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 120 °C/0,2mmHg
Teplota tavenia: 48…51 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007826
Číslo CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9