Tlačiť
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR938498-10G OR938498-1G OR938498-5G
APOSOR938498-10GEA 1143.2 EUR
APOSOR938498-10G APOSOR938498-1G APOSOR938498-5G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Mw: 158.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 73094-35-6