Tlačiť
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 490.97 EUR
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012244
Číslo CAS: 6834-42-0