Tlačiť
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 574.41 EUR
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Mw: 173.2111 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00168976
Číslo CAS: 37873-29-3