Tlačiť
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 24.91 EUR
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Vzorec: C₇H₅NS₂
Mw: 189.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065334
Číslo CAS: 2492-26-4
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III