Tlačiť
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde, 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furfural
OR938198-1G OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA 323.25 EUR
APOSOR938198-1G APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671521
Číslo CAS: 117953-13-6