Tlačiť
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR938175-1G OR938175-25G OR938175-5G
APOSOR938175-1GEA 79.82 EUR
APOSOR938175-1G APOSOR938175-25G APOSOR938175-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 96%
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00191321
Číslo CAS: 37865-96-6