Tlačiť
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (+)-1-Ethyl-D-proline Ethyl Ester, Et-D-Pro-OEt
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 231.92 EUR
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Mw: 171.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671533
Číslo CAS: 381670-33-3