Tlačiť
Butylsuccinic anhydride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR937809-10G OR937809-1G OR937809-5G
APOSOR937809-10GEA 985.38 EUR
APOSOR937809-10G APOSOR937809-1G APOSOR937809-5G
Butylsuccinic anhydride 95%
Butylsuccinic anhydride
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Mw: 156.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2035-76-9