Tlačiť
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
OR937784-1G OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA 122.57 EUR
APOSOR937784-1G APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Mw: 114.144 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00196967
Číslo CAS: 10276-09-2