Tlačiť
Ethyl 2-Hydroxybutyrate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-Hydroxybutyrate, 2-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxybutanoate
OR937766-1G OR937766-25G OR937766-5G
APOSOR937766-1GEA 63.29 EUR
APOSOR937766-1G APOSOR937766-25G APOSOR937766-5G
Ethyl 2-Hydroxybutyrate 95%
Ethyl-2-hydroxybutyrate
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014407
Číslo CAS: 52089-54-0