Tlačiť
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-2-Chloro-4-methylpentanoic Acid
OR937739-1G OR937739-5G
APOSOR937739-1GEA 68.19 EUR
APOSOR937739-1G APOSOR937739-5G
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid 95%
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Mw: 150.60 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044943
Číslo CAS: 28659-81-6