Tlačiť
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
OR937602-1G OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA 107.9 EUR
APOSOR937602-1G APOSOR937602-5G
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Vzorec: C₇H₁₅N
Teplota varu: 151 °C
Hustota: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001494
Číslo CAS: 6850-35-7
OSN: 2733
ADR: 3+8,II