Tlačiť
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Azidomethyltrimethylsilane
OR937595-1G OR937595-250MG
APOSOR937595-1GEA 407.14 EUR
APOSOR937595-1G APOSOR937595-250MG
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Trimethylsilylmethyl azide
Vzorec: C₄H₁₁N₃Si
Teplota varu: 60 °C/86mmHg
Hustota: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059964
Číslo CAS: 87576-94-1
OSN: 1993
ADR: 3,II