Trimethylsilylmethyl azide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Azidomethyltrimethylsilane
OR937595-1G
OR937595-250MG
APOSOR937595-1GEA
407.14
EUR
APOSOR937595-1G
APOSOR937595-250MG
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Trimethylsilylmethyl azide
Vzorec:
C₄H₁₁N₃Si Teplota varu: 60 °C/86mmHg Hustota: 0,87 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 6 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059964 Číslo CAS: 87576-94-1 OSN: 1993 ADR: 3,II |