Tlačiť
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2S,3S)-2-Isocyanato-3-methylvaleric Acid Methyl Ester
OR937498-1G OR937498-5G
APOSOR937498-1GEA 231.92 EUR
APOSOR937498-1G APOSOR937498-5G
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate 95%
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Mw: 171.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191534
Číslo CAS: 120219-17-2