Tlačiť
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tris(2-phenylpyridine)iridium, Ir(ppy)3
OR937441-1G OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA 662.13 EUR
APOSOR937441-1G APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Vzorec: C₃₃H₂₄IrN₃
Mw: 654.79 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039766
Číslo CAS: 94928-86-6