Tlačiť
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 24.95 EUR
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂O₂
Teplota tavenia: 265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012863
Číslo CAS: 18600-42-5