Tlačiť
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 3-(4-(chlorosulphonyl)phenyl)propanoate
OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA 874.02 EUR
APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₄S
Mw: 262.7099 g/mol
Teplota varu: 352 °C
Teplota tavenia: 64…65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02093942
Číslo CAS: 374537-95-8
OSN: 3261
ADR: 8 III