Tlačiť
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA 84.52 EUR
APOSOR937241-1G APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Vzorec: C₁₃H₁₆O
Mw: 188.2655 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11590864
Číslo CAS: 162752-17-2