Tlačiť
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Ethoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-ethoxybenzoate
OR937109-100G OR937109-25G
APOSOR937109-100GEA 388.69 EUR
APOSOR937109-100G APOSOR937109-25G
Methyl-4-ethoxybenzoate 95%
Methyl-4-ethoxybenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.2
Teplota varu: 75
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017264
Číslo CAS: 23676-08-6