Tlačiť
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoyl chloride
OR937079-1G OR937079-5G
APOSOR937079-1GEA 69.8 EUR
APOSOR937079-1G APOSOR937079-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Mw: 198.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258671
Číslo CAS: 15893-42-2