Tlačiť
Butyl vinyl ether 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: n-Butyl vinyl ether
OR936968-25G OR936968-5G
APOSOR936968-25GEA 99.48 EUR
APOSOR936968-25G APOSOR936968-5G
Butyl vinyl ether 98%
Butyl vinyl ether
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 94 °C
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0,774 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009454
Číslo CAS: 111-34-2