Tlačiť
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 2-formyl-1H-pyrrole-1-carboxylate
OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-25GEA 535.15 EUR
APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Mw: 195.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086220
Číslo CAS: 161282-57-1