Tlačiť
Benzenesulphonamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 24.95 EUR
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzenesulphonamide 98%
Benzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007930
Číslo CAS: 98-10-2