Tlačiť
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 24.91 EUR
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BClO₄
Mw: 214.4107 g/mol
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06801690
Číslo CAS: 874219-45-1